1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Ethyl-1,2-dimethoxybenzene
OR918848-1G OR918848-250MG
APOSOR918848-1GEA 683 EUR InStock
APOSOR918848-1G APOSOR918848-250MG
1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene 95%
1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,217 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673001
Numéro CAS: 5888-51-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité