L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Ethoxyethanesulphonyl chloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918902-1G OR918902-5G
APOSOR918902-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR918902-1G APOSOR918902-5G
2-Ethoxyethanesulphonyl chloride 96%
2-Ethoxyethanesulphonyl chloride
Formule: C₄H₉ClO₃S
MW: 172.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10032392
Numéro CAS: 69371-75-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité