L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919040-1G OR919040-5G
APOSOR919040-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR919040-1G APOSOR919040-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₉NO₄
MW: 183.161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863424
Numéro CAS: 952569-58-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité