3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919247-10G OR919247-5G
APOSOR919247-10GEA 953 EUR InStock
APOSOR919247-10G APOSOR919247-5G
3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one
Formule: C₇H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14553191
Numéro CAS: 4780-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité