6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919629-5G
APOSOR919629-5GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR919629-5G
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Formule: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218,008 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20528005
Numéro CAS: 259793-88-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité