5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenylacetylene
OR9200-1G OR9200-250MG
APOSOR9200-1GEA 452 EUR InStock
APOSOR9200-1G APOSOR9200-250MG
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole
Formule: C₁₁H₇NO
MW: 169,179 g/mol
Point de fusion: 75.5…77.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435847
Numéro CAS: 501944-63-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité