Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropanoate
OR920076-1G OR920076-250MG OR920076-5G
APOSOR920076-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR920076-1G APOSOR920076-250MG APOSOR920076-5G
Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate 97%
Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21641337
Numéro CAS: 19444-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité