(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: [5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]benzene, 5-(Aminomethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
OR9209-1G OR9209-250MG
APOSOR9209-1GEA 433 EUR InStock
APOSOR9209-1G APOSOR9209-250MG
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,241 g/mol
Point de fusion: 47.5…49.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271943
Numéro CAS: 876728-39-1
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité