sec-Butyl methanesulphonate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921213-1G OR921213-5G
APOSOR921213-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR921213-1G APOSOR921213-5G
sec-Butyl methanesulphonate 96%
sec-Butyl methanesulphonate
Formule: C₅H₁₂O₃S
MW: 152,212 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (2 mm Hg)
Densité: 1.1053 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01715284
Numéro CAS: 16156-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité