1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921214-1G OR921214-250MG
APOSOR921214-1GEA 502 EUR InStock
APOSOR921214-1G APOSOR921214-250MG
1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one 95%
1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053574
Numéro CAS: 55933-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité