(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921307-1G OR921307-250MG
APOSOR921307-1GEA 841 EUR InStock
APOSOR921307-1G APOSOR921307-250MG
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine
Formule: C₇H₁₆N₂
MW: 128,215 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111639
Numéro CAS: 1149384-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité