(4-Bromothiazol-2-yl)methanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921317-1G
APOSOR921317-1GEA 273 EUR InStock
APOSOR921317-1G
(4-Bromothiazol-2-yl)methanol 96%
(4-Bromothiazol-2-yl)methanol
Formule: C₄H₄BrNOS
MW: 194,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09746337
Numéro CAS: 204513-31-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité