tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (2-hydroxycyclohexyl)carbamate
OR921403-1G OR921403-25G OR921403-5G
APOSOR921403-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR921403-1G APOSOR921403-25G APOSOR921403-5G
tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate 96%
tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,289 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08061947
Numéro CAS: 477584-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité