2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane
OR921676-1G OR921676-5G
APOSOR921676-1GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR921676-1G APOSOR921676-5G
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane 95%
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005409
Numéro CAS: 177-10-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité