5-Cyanonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Cyanopyridine-3-carboxylic acid
OR921786-250MG OR921786-1G
APOSOR921786-250MGEA 205 EUR InStock
APOSOR921786-250MG APOSOR921786-1G
5-Cyanonicotinic acid
5-Cyanonicotinic acid
Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,119 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367904
Numéro CAS: 887579-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité