4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Benzyl 4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
OR9218-50MG OR9218-100MG OR9218-2.5G
APOSOR9218-50MGEA 43.5 EUR InStock
APOSOR9218-50MG APOSOR9218-100MG APOSOR9218-2.5G
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected 95%
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₂
MW: 262.347 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271878
Numéro CAS: 876316-35-7
ONU: 2922
ADR: 8+6.1 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité