2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921955-1G OR921955-250MG
APOSOR921955-1GEA 400 EUR InStock
APOSOR921955-1G APOSOR921955-250MG
2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,221 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07643179
Numéro CAS: 876710-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité