tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR922539-1G OR922539-5G
APOSOR922539-1GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR922539-1G APOSOR922539-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,289 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16497040
Numéro CAS: 208046-23-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité