(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922540-1G OR922540-250MG
APOSOR922540-1GEA 864 EUR InStock
APOSOR922540-1G APOSOR922540-250MG
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658436
Numéro CAS: 62869-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité