3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922548-100MG OR922548-1G OR922548-250MG
APOSOR922548-100MGEA 52.2 EUR InStock
APOSOR922548-100MG APOSOR922548-1G APOSOR922548-250MG
3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride 95%
3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃N·ClH
MW: 135,635 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849606
Numéro CAS: 3437-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité