2-Chloro-3-hydroxyquinoxaline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922814-1G OR922814-250MG
APOSOR922814-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR922814-1G APOSOR922814-250MG
2-Chloro-3-hydroxyquinoxaline 95%
2-Chloro-3-hydroxyquinoxaline
Formule: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14728011
Numéro CAS: 35676-70-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité