4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923041-1G OR923041-250MG
APOSOR923041-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR923041-1G APOSOR923041-250MG
4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11188381
Numéro CAS: 1039948-89-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité