Methyl-2-(benzylamino)acetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Benzylglycine methyl ester, Methyl 2-(benzylamino)acetate
OR923130-1G OR923130-25G
APOSOR923130-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR923130-1G APOSOR923130-25G
Methyl-2-(benzylamino)acetate 97%
Methyl-2-(benzylamino)acetate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03247461
Numéro CAS: 17136-35-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité