5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923392-1G OR923392-250MG
APOSOR923392-1GEA 807 EUR InStock
APOSOR923392-1G APOSOR923392-250MG
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole
Formule: C₉H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015994
Numéro CAS: 221681-94-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité