6-Aminonicotinaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-aminopyridine-3-carbaldehyde, 6-Aminonicotinaldehyde
OR923967-1G OR923967-5G
APOSOR923967-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR923967-1G APOSOR923967-5G
6-Aminonicotinaldehyde 95%
6-Aminonicotinaldehyde
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,125 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09757481
Numéro CAS: 69879-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité