2 2-Dimethoxycyclohexanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923983-1G OR923983-5G
APOSOR923983-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR923983-1G APOSOR923983-5G
2 2-Dimethoxycyclohexanol 95%
2 2-Dimethoxycyclohexanol
Formule: C₈H₁₆O₃
MW: 160,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192060
Numéro CAS: 63703-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité