(S)-3-Amino-1-methyl-piperidine dihydrochloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924007-1G OR924007-250MG
APOSOR924007-1GEA 215 EUR InStock
APOSOR924007-1G APOSOR924007-250MG
(S)-3-Amino-1-methyl-piperidine dihydrochloride 96%
(S)-3-Amino-1-methyl-piperidine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₄N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20926142
Numéro CAS: 1157849-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité