2-Bromo-6-methylnicotinonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924227-1G OR924227-250MG
APOSOR924227-1GEA 130 EUR InStock
APOSOR924227-1G APOSOR924227-250MG
2-Bromo-6-methylnicotinonitrile 95%
2-Bromo-6-methylnicotinonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06254423
Numéro CAS: 155265-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité