Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR924260-100G OR924260-25G OR924260-5G
APOSOR924260-100GEA 642 EUR InStock
APOSOR924260-100G APOSOR924260-25G APOSOR924260-5G
Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Dimethyl 3-aminophthalate
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,199 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09029586
Numéro CAS: 34529-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité