2,2-Dimethylbenzofuran-3(2H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924544-1G OR924544-250MG
APOSOR924544-1GEA 719 EUR InStock
APOSOR924544-1G APOSOR924544-250MG
2,2-Dimethylbenzofuran-3(2H)-one 95%
2,2-Dimethylbenzofuran-3(2H)-one
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,185 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20040044
Numéro CAS: 16748-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité