3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR924769-1G OR924769-5G
APOSOR924769-1GEA 609 EUR InStock
APOSOR924769-1G APOSOR924769-5G
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15474858
Numéro CAS: 1209654-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité