tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924855-25G
APOSOR924855-25GEA 104 EUR InStock
APOSOR924855-25G
tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅NO₄
MW: 213,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14706038
Numéro CAS: 396731-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité