6-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-pyrido[4,3-d]pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924956-1G OR924956-250MG
APOSOR924956-1GEA 807 EUR InStock
APOSOR924956-1G APOSOR924956-250MG
6-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-pyrido[4,3-d]pyrimidine 95%
6-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-pyrido[4,3-d]pyrimidine
Formule: C₈H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22565616
Numéro CAS: 66521-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité