6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylhepta-3,5-dien-2-one
OR925267-25G
APOSOR925267-25GEA 104 EUR InStock
APOSOR925267-25G
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 95%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Formule: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043647
Numéro CAS: 16647-04-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité