Methyl isoquinoline-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-Isoquinolinecarboxylate
OR925357-1G
APOSOR925357-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR925357-1G
Methyl isoquinoline-5-carboxylate 95%
Methyl isoquinoline-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204278
Numéro CAS: 16675-59-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité