L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925443-1G OR925443-5G
APOSOR925443-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR925443-1G APOSOR925443-5G
2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₂N₂OS
MW: 196.269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691652
Numéro CAS: 915920-13-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité