2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-6-methylpyrimidin-4(1H)-one
OR925628-1G
APOSOR925628-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR925628-1G
2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone 95%
2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743870
Numéro CAS: 55996-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité