1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925660-1G OR925660-5G
APOSOR925660-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR925660-1G APOSOR925660-5G
1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone 95%
1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20921560
Numéro CAS: 6515-18-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité