5-Methoxyisoquinoline hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925755-5G
APOSOR925755-5GEA 162 EUR InStock
APOSOR925755-5G
5-Methoxyisoquinoline hydrochloride 95%
5-Methoxyisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₉NO·ClH
MW: 195,646 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22683320
Numéro CAS: 1418117-87-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité