6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-N,N-dimethylpyridin-3-amine
OR925779-1G OR925779-250MG
APOSOR925779-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR925779-1G APOSOR925779-250MG
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine 98%
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine
Formule: C₇H₉ClN₂
MW: 156,613 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234337
Numéro CAS: 41288-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité