7-Methyl-DL-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-Trp(7-Me)-OH, 2-Amino-3-(7-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR926023-1G OR926023-250MG
APOSOR926023-1GEA 192 EUR InStock
APOSOR926023-1G APOSOR926023-250MG
7-Methyl-DL-tryptophan 97%
7-Methyl-DL-tryptophan
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,252 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056926
Numéro CAS: 17332-70-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité