4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926187-1G OR926187-500MG
APOSOR926187-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR926187-1G APOSOR926187-500MG
4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid 97%
4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₇NO₅
MW: 279,288 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698084
Numéro CAS: 138402-13-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité