2-Hydroxy-4-phenylthiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926235-1G OR926235-5G
APOSOR926235-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR926235-1G APOSOR926235-5G
2-Hydroxy-4-phenylthiazole 95%
2-Hydroxy-4-phenylthiazole
Formule: C₉H₇NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665954
Numéro CAS: 3884-31-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité