tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926257-100MG OR926257-1G OR926257-250MG
APOSOR926257-100MGEA 145 EUR InStock
APOSOR926257-100MG APOSOR926257-1G APOSOR926257-250MG
tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₁NO₂
MW: 199.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21105463
Numéro CAS: 869527-80-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité