2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926346-1G OR926346-250MG
APOSOR926346-1GEA 173 EUR InStock
APOSOR926346-1G APOSOR926346-250MG
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00995712
Numéro CAS: 29913-51-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité