6-Ethyl-4-hydroxycoumarin 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926382-1G OR926382-5G
APOSOR926382-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR926382-1G APOSOR926382-5G
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin 95%
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin
Formule: C₁₁H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424528
Numéro CAS: 55005-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité