Morpholin-3-ylmethanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxymethylmorpholine
OR926444-1G OR926444-5G
APOSOR926444-1GEA 299 EUR InStock
APOSOR926444-1G APOSOR926444-5G
Morpholin-3-ylmethanol 96%
Morpholin-3-ylmethanol
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,146 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038650
Numéro CAS: 106910-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité