6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-chloro-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-1-carboxylic acid
OR926499-250MG OR926499-1G
APOSOR926499-250MGEA 437 EUR InStock
APOSOR926499-250MG APOSOR926499-1G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₅H₁₈ClNO₄
MW: 311.761 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114850
Numéro CAS: 871730-33-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité