5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR926842-100MG OR926842-250MG
APOSOR926842-100MGEA 72.7 EUR InStock
APOSOR926842-100MG APOSOR926842-250MG
5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₆H₃Br₂N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13193554
Numéro CAS: 957344-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité