Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(1-Boc-4-piperidyloxy)benzoic acid 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR926879-1G
APOSOR926879-1GEA 243 EUR InStock
APOSOR926879-1G
3-(1-Boc-4-piperidyloxy)benzoic acid 97%
3-(1-Boc-4-piperidyloxy)benzoic acid


Formule: C₁₇H₂₃NO₅
MW: 321,368 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115222
Numéro CAS: 250681-69-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité